Diethyl pyrocarbonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41751.0005 8.41751.0025
8.41751.0005EA 303 DKK
8.41751.0005 8.41751.0025
Diethyl pyrocarbonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethyl pyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molekylvægt: 162.14 g/mol
Kogepunkt: 93
Massefylde: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 69
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009106
CAS-nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Molar Mass 162.14 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (24 hPa)
Flash Point 69 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)