Diethyl pyrocarbonat, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
298711-100 298711-25
298711-100EA 6320 DKK
298711-100 298711-25
Diethyl pyrocarbonat, Millipore®
Diethyl pyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Kogepunkt: 93 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009106
CAS-nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088