Diethyl pyrocarbonat 97%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
170250050
170250250
170251000
170255000
ACRO170250050EA
248
DKK
ACRO170250050
ACRO170250250
ACRO170251000
ACRO170255000
Diethyl pyrocarbonat 97%, ren
Diethyl pyrocarbonat
Formel:
O(COOC₂H₅)₂ Kogepunkt: 93…94 °C (18 mmHg) Massefylde: 1,1175 g/cm³ Flammepunkt: 69 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009106 CAS-nummer: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
Specific gravity | (20/4°C) 1.11 to 1.25 |
Titration excess NaOH | ≥96.0 % |