Di-tert-butyl pyrocarbonat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
189771000 189775000
ACRO189771000EA 991 DKK
ACRO189771000 ACRO189775000
Di-tert-butyl pyrocarbonat 97%
Di-tert-butyl pyrocarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Molekylvægt: 218.25 g/mol
Kogepunkt: 56…57 °C (.5 mmHg)
Smeltepunkt: 22…24 °C
Massefylde: 1.02 g/cm³
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN nummer: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %