Ethyl acetoacetat 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
220401000 220400025 220405000
ACRO220401000EA 183 DKK
ACRO220401000 ACRO220400025 ACRO220405000
Ethyl acetoacetat 99+%, ekstra ren
Ethyl acetoacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
Kogepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009199
CAS-nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %