Acetoacetanilid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
102360010 102365000 102360050
ACRO102360010EA 483 DKK
ACRO102360010 ACRO102365000 ACRO102360050
Acetoacetanilid 99%
Acetoacetanilid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Kogepunkt: 129 °C (32 mmHg)
Smeltepunkt: 83…86 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 162 °C
MDL Number: MFCD00008780
CAS-nummer: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Merck Index: 13,00059
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
HPLC ≥98.5 %