Methylethylketon
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Ethylmethylketon, Butanon
8403.1
8403.2
8403.3
8403.4
ROTH8403.1EA
0
DKK
ROTH8403.1
ROTH8403.2
ROTH8403.3
ROTH8403.4
Methylethylketon
Methylethylketon
Formel:
C₂H₅COCH₃ Kogepunkt: 79,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –86 °C Massefylde: 0,8054 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011648 CAS-nummer: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN nummer: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 13,06097 |