Sebaconitril 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23010.06 B23010.14
B23010.06EA 299 DKK
B23010.06 B23010.14
Sebaconitril 95%
Sebaconitril
Purity: 95% CAS No.: 1871-96-1 Molecular Formula: NC(CH2)8CN Formula Weight: 164.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 4-8° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1750739 MDL No.: MFCD00019900
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Kogepunkt: 199…200 °C
Smeltepunkt: 4…8 °C
Massefylde: 0,910
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019900
CAS-nummer: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0