Sebaconitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
419250250 419251000
ACRO419250250EA 597 DKK
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitril 98%
Sebaconitril
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Kogepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00019900
CAS-nummer: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN nummer: 3276
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %