Ravsyredinitril 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
171181000 171185000
ACRO171181000EA 355 DKK
ACRO171181000 ACRO171185000
Ravsyredinitril 99+%
Ravsyredinitril
Formel: C₄H₄N₂
Kogepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 57 °C
Massefylde: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001949
CAS-nummer: 110-61-2
EINECS: 203-783-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09041
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to light yellow Crystalline mass or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure