3-Methoxypropiononitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
257441000 257445000 257440025
ACRO257441000EA 230 DKK
ACRO257441000 ACRO257445000 ACRO257440025
3-Methoxypropiononitril 98%
3-Methoxypropiononitril
Formel: C₄H₇NO
Kogepunkt: 164…165 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,938 g/cm³
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001958
CAS-nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %