Propiononitril 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propionitrile
180895000 180890025 180891000
ACRO180895000EA 483 DKK
ACRO180895000 ACRO180890025 ACRO180891000
Propiononitril 99%, extra pure
Propiononitril
Formel: C₃H₅N
Molekylvægt: 55.08 g/mol
Kogepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –93 °C
Massefylde: 0.77 g/cm³
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001948
CAS-nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN nummer: 2404
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08012
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %