n-Butyronitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
108140025 108141000 108145000
ACRO108140025EA 2090 DKK
ACRO108140025 ACRO108141000 ACRO108145000
n-Butyronitril 99%
n-Butyronitril
Formel: C₄H₇N
Kogepunkt: 115…117 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 0,79 g/cm³
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001968
CAS-nummer: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN nummer: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01597
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤5 APHA
UV at 250 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g