Chloralhydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
K318.1 K318.2
ROTHK318.1EA 1037.51 DKK
ROTHK318.1 ROTHK318.2
Chloralhydrat
Chloralhydrat
Formel: Cl₃CCH(OH)₂
Kogepunkt: 97,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52 °C
Massefylde: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044479
CAS-nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM