Chloreddikeanhydrid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 464 DKK
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Chloreddikeanhydrid 97%
Chloreddikeanhydrid
Formel: C₄H₄Cl₂O₃
Kogepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51…59 °C
Massefylde: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000929
CAS-nummer: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN nummer: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %