(Dichlormethyl)methylether 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
113470100 113471000
ACRO113470100EA 272 DKK
ACRO113470100 ACRO113471000
(Dichlormethyl)methylether 97%
(Dichlormethyl)methylether
Formel: C₂H₄Cl₂O
Kogepunkt: 85 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,27 g/cm³
Flammepunkt: 22 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000828
CAS-nummer: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %