2-Chlorethylisocyanat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 238 DKK
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
2-Chlorethylisocyanat 98%
2-Chlorethylisocyanat
Formel: C₃H₄ClNO
Kogepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,237 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002043
CAS-nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN nummer: 3080
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %