1-Chlor-2-iodoethan 96% stabilised, liquid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: Stabilised with copper
L10742.03 L10742.06 L10742.14
L10742.03EA 490 DKK
L10742.03 L10742.06 L10742.14
1-Chlor-2-iodoethan 96% stabilised, liquid
1-Chlor-2-iodoethan
Purity: 96% CAS No.: 624-70-4 Molecular Formula: ClCH2CH2I Formula Weight: 190.41 Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 61-62°/30mm MDL No.: MFCD00041453
Formel: C₂H₄ClI
Molekylvægt: 190.41 g/mol
Kogepunkt: 61…62 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: –15.6 °C
Massefylde: 2.088
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041453
CAS-nummer: 624-70-4