Methylchlordifluoracetat 98%, rods
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A18623.09
A18623.30
A18623.09EA
440
DKK
A18623.09
A18623.30
Methylchlordifluoracetat 98%, rods
Methylchlordifluoracetat
Purity: 98%
CAS No.: 1514-87-0
Molecular Formula: ClCF2CO2CH3
Formula Weight: 144.50
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 1756072
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000775
Formel:
C₃H₃ClF₂O₂ Molekylvægt: 144.51 g/mol Kogepunkt: 79…81 °C Massefylde: 1.371 Flammepunkt: 19 °C (66 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000775 CAS-nummer: 1514-87-0 EINECS: 216-154-9 UN nummer: 2924 ADR: 3 II |