Ethyl chlordifluoracetat 98%, stænger
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14232.14
A14232.22
A14232.14EA
808
DKK
A14232.14
A14232.22
Ethyl chlordifluoracetat 98%, stænger
Ethyl chlordifluoracetat
Purity: 98%
CAS No.: 383-62-0
Molecular Formula: ClF2CCO2CH2CH3
Formula Weight: 158.53
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3580
Boiling Point: 96-97°
Beilstein Reference: 1761413
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013662
Formel:
C₄H₅ClF₂O₂ Kogepunkt: 96…97 °C Massefylde: 1,252 Flammepunkt: 18 °C (64 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013662 CAS-nummer: 383-62-0 EINECS: 206-850-0 UN nummer: 2924 ADR: 3,II |