Chloreddikesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Monochloroacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 79-11-8
Molecular Formula: C2H3ClO2
Formula Weight: 94.50
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Pungent
pH:
Formel:
ClCH₂COOH Molekylvægt: 94.5 g/mol Kogepunkt: 189 °C Smeltepunkt: 60…63 °C Massefylde: 1.404 Flammepunkt: 126 °C (258 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002683 CAS-nummer: 79-11-8 EINECS: 201-178-4 UN nummer: 1751 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02129 |