Chloreddikesyre 99%, soluble
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Monochloroacetic acid
108510010 108510025 108510040 108512500
ACRO108510010EA 447 DKK
ACRO108510010 ACRO108510025 ACRO108510040 ACRO108512500
Chloreddikesyre 99%, soluble
Chloreddikesyre
Formel: ClCH₂COOH
Molekylvægt: 94.5 g/mol
Kogepunkt: 188
Smeltepunkt: 61…63 °C
Massefylde: 1.58 g/cm³
Flammepunkt: 126
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002683
CAS-nummer: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN nummer: 1751
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥98.5 %