Chloreddikesyre 99%, flage
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
108510010
108510025
108510040
108512500
ACRO108510010EA
447
DKK
ACRO108510010
ACRO108510025
ACRO108510040
ACRO108512500
Chloreddikesyre 99%, flage
Chloreddikesyre
Formel:
ClCH₂COOH Kogepunkt: 188 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 61…63 °C Massefylde: 1,58 g/cm³ Flammepunkt: 126 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002683 CAS-nummer: 79-11-8 EINECS: 201-178-4 UN nummer: 1751 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02129 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 63 °C |
Water | ≤0.3 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |