2,2-Dichloracetamid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 291 DKK
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloracetamid til syntese, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloracetamid
Formel: C₂H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008015
CAS-nummer: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C