2,2-Dichloracetamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L00315.09 L00315.18
L00315.09EA 478 DKK
L00315.09 L00315.18
2,2-Dichloracetamid ≥98%
2,2-Dichloracetamid
Purity: 98+% CAS No.: 683-72-7 Molecular Formula: C2H3Cl2NO Formula Weight: 127.96 Melting Point: 96-101° Boiling Point: 233-234° MDL No.: MFCD00008015
Formel: C₂H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 233…234 °C
Smeltepunkt: 96…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008015
CAS-nummer: 683-72-7
EINECS: 211-674-2