Chloracetamid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloroacetamide
148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 737 DKK
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Chloracetamid 98%
Chloracetamid
Formel: C₂H₄ClNO
Kogepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 116…120 °C
Massefylde: 0,84 g/cm³
Flammepunkt: 170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008027
CAS-nummer: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %