3-Chlorpropionsyrechlorid 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25698.22
B25698.36
B25698.22EA
570
DKK
B25698.22
B25698.36
3-Chlorpropionsyrechlorid 97
3-Chlorpropionsyrechlorid
Purity: 97%
CAS No.: 625-36-5
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -32°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 635814
UN No.: 3389
MDL No.: MFCD00000747
Formel:
C₃H₄Cl₂O Molekylvægt: 126.97 g/mol Kogepunkt: 143…145 °C Smeltepunkt: –32 °C Massefylde: 1.325 Flammepunkt: 59 °C (138 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000747 CAS-nummer: 625-36-5 EINECS: 210-890-4 UN nummer: 3389 ADR: 6.1 I |