3-Chlorpropionsyrechlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
109991000
109995000
ACRO109991000EA
468
DKK
ACRO109991000
ACRO109995000
3-Chlorpropionsyrechlorid 98%
3-Chlorpropionsyrechlorid
Formel:
C₃H₄Cl₂O Molekylvægt: 126.97 g/mol Kogepunkt: 143…145 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –32 °C Massefylde: 1.33 g/cm³ Flammepunkt: 49 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000747 CAS-nummer: 625-36-5 EINECS: 210-890-4 UN nummer: 3489 ADR: 6.1 I |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol |