Trichloracetonitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08222.0050 8.08222.0250
8.08222.0050EA 679 DKK
8.08222.0050 8.08222.0250
Trichloracetonitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trichloracetonitril
Formel: C₂Cl₃N
Kogepunkt: 85,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –44 °C
Massefylde: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001842
CAS-nummer: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09757