Chloracetonitril til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02604.0100 8.02604.0250
8.02604.0100EA 571 DKK
8.02604.0100 8.02604.0250
Chloracetonitril til syntese, Sigma-Aldrich®
Chloracetonitril
Formel: C₂H₂ClN
Kogepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –66 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001885
CAS-nummer: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN nummer: 2668
ADR: 6.1 (3),I