Chloroform
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Y015.1
Y015.2
Y015.3
Y015.4
ROTHY015.1EA
250.05
DKK
ROTHY015.1
ROTHY015.2
ROTHY015.3
ROTHY015.4
Chloroform
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Kogepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –63 °C Massefylde: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN nummer: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |