Chloroform
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
6340.1 6340.2 6340.4 6340.5
ROTH6340.1EA 0 DKK
ROTH6340.1 ROTH6340.2 ROTH6340.4 ROTH6340.5
Chloroform
Chloroform
Formel: CHCl₃
Kogepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM