Chloroform, EMPARTA® ACS analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07024.2500 1.07024.4000
1.07024.2500EA 1110 DKK
1.07024.2500 1.07024.4000
Chloroform, EMPARTA® ACS analyse reagens, Supelco®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Kogepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)