Dichlormethan
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methylenchlorid
8424.1 8424.2 8424.3 8424.4 8424.5
ROTH8424.1EA 0 DKK
ROTH8424.1 ROTH8424.2 ROTH8424.3 ROTH8424.4 ROTH8424.5
Dichlormethan
Dichloromethane
Formel: CH₂Cl₂
Molekylvægt: 84.93 g/mol
Kogepunkt: 39.8
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN nummer: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM