Dichlormethan
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methylenchlorid
6053.1
6053.2
6053.3
6053.5
ROTH6053.1EA
0
DKK
ROTH6053.1
ROTH6053.2
ROTH6053.3
ROTH6053.5
Dichlormethan
Dichloromethane
Formel:
CH₂Cl₂ Molekylvægt: 84.93 g/mol Kogepunkt: 39.8 Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 1.322 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN nummer: 1593 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06140 |