1,2-Dichlorethan
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylendichlorid
T869.1 T869.2
ROTHT869.1EA 197.65 DKK
ROTHT869.1 ROTHT869.2
1,2-Dichlorethan
1,2-Dichloroethane
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molekylvægt: 98.96 g/mol
Kogepunkt: 83.5
Smeltepunkt: –35.5 °C
Massefylde: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 13
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN nummer: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM