Glutaraldehyd
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glutaral
4995.1 4995.2
ROTH4995.1EA 0 DKK
ROTH4995.1 ROTH4995.2
Glutaraldehyd
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 188
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1.014 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN nummer: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485