Propylenoxid ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0016-500ML E0016-25ML
TCIAE0016-500MLEA 263 DKK
TCIAE0016-500ML TCIAE0016-25ML
Propylenoxid ≥99.0% (by GC)
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
Kogepunkt: 34°C
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -37°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005126
CAS-nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN nummer: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 14,07856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&vid=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %