Propylenoxid 99.5%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
220160010 220160050 220160025
ACRO220160010EA 537 DKK
ACRO220160010 ACRO220160050 ACRO220160025
Propylenoxid 99.5%, ekstra ren
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
Kogepunkt: 34 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³
Flammepunkt: –37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005126
CAS-nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN nummer: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %