1,2-Epoxyoctan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Epoxyoctane, Hexyloxirane
B21463.14 B21463.22
B21463.14EA 822 DKK
B21463.14 B21463.22
1,2-Epoxyoctan ≥97%
1,2-Epoxyoctan
Purity: 97% CAS No.: 2984-50-1 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 167° Beilstein Reference: 79912 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005157
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128.21 g/mol
Kogepunkt: 167 °C
Massefylde: 0.838
Flammepunkt: 37 °C (98 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005157
CAS-nummer: 2984-50-1
EINECS: 221-047-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III