1,2-Epoxyhexan 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Butyloxirane
L07609.14
L07609.22
L07609.14EA
576
DKK
L07609.14
L07609.22
1,2-Epoxyhexan 96%
1,2-Epoxyhexane
Purity: 96%
CAS No.: 1436-34-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 102568
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005154
Formel:
C₆H₁₂O Molekylvægt: 100.16 g/mol Kogepunkt: 118…120 °C Massefylde: 0.832 Flammepunkt: 15 °C (59 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005154 CAS-nummer: 1436-34-6 EINECS: 215-864-6 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |