1,2-Epoxyhexan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Butyloxirane
335550250 335551000
ACRO335550250EA 372 DKK
ACRO335550250 ACRO335551000
1,2-Epoxyhexan 97%
1,2-Epoxyhexane
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 118…120 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.83 g/cm³
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005154
CAS-nummer: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %