6-Brom-1-hexanol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
270090025 270090100 270090500
ACRO270090025EA 606 DKK
ACRO270090025 ACRO270090100 ACRO270090500
6-Brom-1-hexanol 95%
6-Bromo-1-hexanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Molekylvægt: 181.07 g/mol
Kogepunkt: 104…106 °C (5 mmHg)
Massefylde: 1.32 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002983
CAS-nummer: 4286-55-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %