4-Brom-1-butanol, Technical Grade

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: 1-Bromo-4-hydroxybutane

OR4233-5G OR4233-25G
APOSOR4233-5GEA 523 DKK
APOSOR4233-5G APOSOR4233-25G
4-Brom-1-butanol, Technical Grade
4-Bromo-1-butanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Kogepunkt: 63…65 °C (5 mm Hg)
Massefylde: 1,68 g/cm³
Flammepunkt: 7 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00015387
CAS-nummer: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
UN nummer: 1987
ADR: 3,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR