3-Brom-1-propanol 92%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
403200250 403200050
ACRO403200250EA 918 DKK
ACRO403200250 ACRO403200050
3-Brom-1-propanol 92%
3-Bromo-1-propanol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 62 °C (5 mmHg)
Massefylde: 1,6 g/cm³
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002942
CAS-nummer: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %