2-Bromethanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10275.0B A10275.14 A10275.30
A10275.0BEA 6140 DKK
A10275.0B A10275.14 A10275.30
2-Bromethanol ≥97%
2-Bromoethanol
Purity: 97% CAS No.: 540-51-2 Molecular Formula: C2H5BrO Formula Weight: 124.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4930 Melting Point: -80° Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 878140 Merck Reference: 14,3792 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002827
Formel: BrH₂CCH₂OH
Kogepunkt: 149…150 °C
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1,762
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002827
CAS-nummer: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3792