11-Brom-1-undecanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
L14448.06
L14448.14
L14448.06EA
352
DKK
L14448.06
L14448.14
11-Brom-1-undecanol ≥97%
11-Bromo-1-undecanol
Purity: 97%
CAS No.: 1611-56-9
Molecular Formula: Br(CH2)11OH
Formula Weight: 251.21
Flash Point:
Formel:
HO(CH₂)₁₀CH₂Br Kogepunkt: 165…170 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 46…49 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004752 CAS-nummer: 1611-56-9 EINECS: 216-554-3 |