10-Brom-1-decanol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 10-Bromodecanol
B21483.03 B21483.06
B21483.03EA 344 DKK
B21483.03 B21483.06
10-Brom-1-decanol 95%
10-Bromo-1-decanol
Purity: 95% CAS No.: 53463-68-6 Molecular Formula: Br(CH2)10OH Formula Weight: 237.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 165-169°/10mm Beilstein Reference: 1738593 MDL No.: MFCD00041681
Formel: HO(CH₂)₉CH₂Br
Molekylvægt: 237.18 g/mol
Kogepunkt: 165…169 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1.190
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041681
CAS-nummer: 53463-68-6
EINECS: 258-572-4