Bronopol 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
A11639.22 A11639.36 A11639.PG
A11639.22EA 1760 DKK
A11639.22 A11639.36 A11639.PG
Bronopol 98
Bronopol
Purity: 98+% CAS No.: 52-51-7 Molecular Formula: C3H6BrNO4 Formula Weight: 199.99 pH: 5-7 Melting Point: ca 122-132° Beilstein Reference: 1705868 Merck Reference: 14,1447 UN No.: 3241 MDL No.: MFCD00007390
Formel: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Molekylvægt: 199.99 g/mol
Kogepunkt: 388
Smeltepunkt: ∼122…132 °C
Massefylde: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007390
CAS-nummer: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN nummer: 3241
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01432