Bromeddikesyre 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14403.0B
A14403.0I
A14403.30
A14403.0BEA
1180
DKK
A14403.0B
A14403.0I
A14403.30
Bromeddikesyre 98
Bromeddikesyre
Purity: 98+%
CAS No.: 79-08-3
Molecular Formula: C2H3BrO2
Formula Weight: 138.95
Flash Point:
Formel:
BrCH₂COOH Molekylvægt: 138.95 g/mol Kogepunkt: 207…209 °C Smeltepunkt: 44…49 °C Massefylde: 1.930 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002678 CAS-nummer: 79-08-3 EINECS: 201-175-8 UN nummer: 3425 ADR: 8 II Merck Index: 13,01384 |